Learn More
Samarium, 99,9 %, (à base de métaux à l’état de traces), 20 à 40 mailles, Thermo Scientific Chemicals
162.81€ - 512.55€
Identifiants chimiques
CAS 7440-19-9
Formule moléculaire Sm
Poids moléculaire (g/mol) 150.36
Numéro MDL MFCD00011233 MFCD00151299
Clé InChI KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CID PubChem 23951
ChEBI CHEBI:33374
Nom IUPAC samarium
SMILES [Sm]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10450721
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
294780100
10 g Flacon en plastique
162.81€
10g
10115553
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
294780500
50 g Flacon en plastique
512.55€
50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
7440-19-9
150.36
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
23951
samarium
Sm
MFCD00011233 MFCD00151299
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
CHEBI:33374
[Sm]
Spécification
1778.0°C
1072.0°C
7440-19-9
Poudre
Sm
MFCD00011233 MFCD00151299
17,305
samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
samarium
23951
150.36
Base de métaux à l’état de traces
Samarium
40 Mesh
Gris
99.9%
Sm
3132
15, 8484
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hydrogen
[Sm]
150.36
CHEBI:33374
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Matière solide inflammable.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Stocker dans un endroit sec.
Stocker dans un récipient fermé.
En cas d’incendie :Utiliser du sable sec, une poudre chimique ou une mousse résistant aux alcools pour l’extinction.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-128-7
Identifiant produit
  • Samarium, powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.