Learn More
Thermo Scientific Chemicals Salubrinal
123.00€ - 203.00€
Identifiants chimiques
CAS | 405060-95-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS |
Synonyme | eIF-2alpha Inhibitor; SAL |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15436259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64192.#0 |
5 mg |
123.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446259
|
Thermo Scientific Chemicals
J64192.MA |
10 mg |
203.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Salubrinal is a selective Inhibitor of eIF2α (eukaryotic translation initiation factor 2 α-subunit) dephosphorylation, inhibiting global protein translation. Salubrinal is a specific inhibitor of ER Stress induced apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
405060-95-9 | |
C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS | |
eIF-2alpha Inhibitor; SAL |
Spécification
Pale Brown | |
405060-95-9 | |
479.81g/mol | |
Light Sensitive | |
Poudre | |
ClC(Cl)(Cl)C(NC(=S)NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)NC(=O)C=CC1=CC=CC=C1 | |
479.80 |
2°C to 8°C | |
C21H17Cl3N4OS, C21H17Cl3N4OS | |
eIF-2alpha Inhibitor; SAL | |
Apoptosis Reagent | |
LCOIAYJMPKXARU-UHFFFAOYNA-N | |
3-phenyl-N-(2,2,2-trichloro-1-{[(quinolin-8-yl)carbamothioyl]amino}ethyl)prop-2-enamide |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only