Learn More
Ebro Electronic™ Série de compteurs de sel SSX 210
Salt Meter pour mesurer la concentration relative de sel
Marque: Ebro Electronic™ 1340-5211
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le compteur de sel SSX 210 est utilisé pour mesurer la teneur en sel dans les produits alimentaires fluides et semi-solides, tels que la viande, la charcuterie, le fromage, les salades, etc. La mesure est effectuée par détermination de la conductivité électrique, car elle dépend de la teneur en sel.- Détermine la teneur relative en sel des aliments
- Viande, saucisse, jambon, fromage, salade
Spécification
LCD | |
None | |
Sonde de mesure à 2 conducteurs avec électrodes plaquées or | |
0 à 100 | |
1 chiffres | |
Environ 200 g |
Not Calibrated | |
SSX 210 | |
plusmn; 1 chiffre | |
Fréquence d’échantillonnage de 1 à 15 secondes, réglable | |
100 x 46 x 25 mm |