Learn More
Solution saline-Phosphate de sodium-EDTA (SSPE), Solution 20X, Fisher BioReagents
43.75€
Spécification
Concentration | 2.9 to 3.1M |
---|---|
Forme | Liquide |
Conditions de stockage | RT |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10499113
|
Fisher BioReagents
BP1328-1 |
1L | |||||||
Description
Solution saline–Phosphate de sodium–EDTA (SSPE) est utilisé dans les procédures d’hybridation et de sélection bactérienne.Spécification
2.9 to 3.1M | |
Liquide | |
RT |