Learn More
Acide salicylique, pour analyse ACS, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10247373
Acide salicylique, pour analyse ACS, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247373
10kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
10kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10247373
Marque: Thermo Scientific Acros 419220100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-72-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002439
Clé InChI YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylic acid, o-hydroxybenzoic acid, 2-carboxyphenol, o-carboxyphenol, rutranex, salonil, retarder w, keralyt, duoplant, freezone
CID PubChem 338
ChEBI CHEBI:16914
Nom IUPAC Acide 2-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid
Point de fusion 158,0°C à 161,0°C
Point d’ébullition 211,0 °C (20,0 mmHg)
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Beilstein 10, 43
Merck Index 15, 8469
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Quantité 10kg
Point d’éclair 157°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
Tension de vapeur Tension de vapeur :0,3 mbar à 95°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide salicylique, pour analyse ACS, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals >