Learn More
Salicylaldoxime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10056143
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-67-7
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00002120
Clé InChI GFCNBJDXQMZOOC-WAYWQWQTSA-N
Synonyme salicylaldoxime, 2-hydroxybenzaldehyde oxime, salicylaldehyde oxime, 2-hydroxyimino methyl phenol, 6-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, e-2-hydroxybenzaldehyde oxime, orihzizptztncu-uhfffaoysa-n, orihzizptztncu-vmpitwqzsa-n, 2-1e-hydroxyimino methyl phenol, salicylideneaminoalcohol
CID PubChem 6740756
Nom IUPAC 6-[(hydroxyamino)méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one
SMILES ON\C=C1\C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylaldoxime
Point de fusion 56°C to 59°C
Couleur Bordeaux to Purple-Red
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CH=NOH
Quantité 500 g
Beilstein 08, 49
Merck Index 15, 8464
Poids de la formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Salicylaldoxime