Learn More
Salicylaldazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
47.70€ - 564.00€
Identifiants chimiques
CAS | 959-36-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H12N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.26 |
Clé InChI | SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone |
CID PubChem | 6849893 |
Nom IUPAC | 6-[[2-[(6-oxocyclohéxa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one |
SMILES | C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15515226
|
Thermo Scientific Acros
456940050 |
5 g |
47.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15377995
|
Thermo Scientific Acros
456940250 |
25 g |
154.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15525226
|
Thermo Scientific Acros
456941000 |
100 g |
564.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
959-36-4 | |
240.26 | |
salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone | |
6-[[2-[(6-oxocyclohéxa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one |
C14H12N2O2 | |
SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N | |
6849893 | |
C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1 |
Spécification
Salicylaldazine | |
218.0°C to 220.0°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
salicylaldehyde azine, salicylalazine, salicylaldazine, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 2-hydroxybenzaldehyde azine, 2-1e-e-2-2-hydroxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl phenol, 2,2'-1,2-hydrazinediylidenedi methylylidene diphenol, benzaldehyde, 2-hydroxy-, 2-2-hydroxyphenyl methylene hydrazone, 1,2-bis e-salicylidene hydrazine, 6-6-oxo-1-cyclohexa-2,4-dienylidene methylhydrazo methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone | |
SPEXYYIULCBQJR-UHFFFAOYSA-N | |
6-[[2-[(6-oxocyclohéxa-2,4-diène-1-ylidène)méthyl]hydrazinyl]méthylidène]cyclohexa-2,4-diène-1-one | |
6849893 | |
99% |
959-36-4 | |
Authentique | |
C14H12N2O2 | |
Solubility in water: insoluble. | |
C1=CC(=CNNC=C2C=CC=CC2=O)C(=O)C=C1 | |
240.26 | |
240.26 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-500-
- Salicylaldehyde azine, 99%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only