Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ultra-résistante aux produits chimiques Tygon™, formule 2375
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel. La tubulure résistante aux produits chimiques Saint Gobain Life Sciences Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 95630-21
Code produit. 11944448
  • 770.00€ / 15m
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel.La tubulure résistante aux produits chimiques Saint-Gobain™ Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
  • Tubulure résistant aux produits chimiques pour les applications alimentaires et les boissons
  • Pratiquement non affecté par les acides, les bases, les cétones, les sels et les alcools
  • Excellente résistance chimique
  • Sans DEHP pour une grande pureté
  • Sans plastifiant pour peu de matières extractibles
  • Élimination plus sûre - ne diffuse aucun gaz chlorhydrate nocif et corrosif
  • Surface intérieure plus lisse : assure un meilleur débit et inhibe l’accumulation de particules
  • Faible sorption - minimise la contamination croisée
  • Tubulure transparente pour une meilleure observation
Spécification
Spécification
Transfer Tubing
15,8 mm
7/8 po
50 pieds
0,125 in
Clear
0,625 in
Tygon
22 mm
15 m
3,2 mm