Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ultra-résistante aux produits chimiques Tygon™, formule 2375
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel. La tubulure résistante aux produits chimiques Saint Gobain Life Sciences Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
Marque: Saint Gobain Life Sciences AJK00038
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez cette tubulure dans les secteurs d’activité très réglementés comme l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie et le nettoyage institutionnel.La tubulure résistante aux produits chimiques Saint-Gobain™ Tygon™ formule 2375 offre une combinaison sans égal de résistance chimique, de clarté et de flexibilité.
- Tubulure résistante aux produits chimiques pour les applications agroalimentaires
- Quasiment insensible aux acides, bases, cétones, sels et alcools
- Résistance chimique exceptionnelle
- Sans DEHP pour une plus grande pureté
- Sans plastifiant pour moins de substances extractibles
- Élimination plus sûre - ne relâche pas de gaz chlorhydrique corrosif et nocif
- Surface interne plus lisse - offre un meilleur flux et inhibe l’accumulation des particules
- Faible sorption - minimise la contamination croisée
- Tubulure transparente pour améliorer et faciliter l’observation
Spécification
Transfer Tubing | |
12.7 mm | |
0.75 in | |
50 ft | |
3.2 mm | |
Clear |
0.5 in | |
Tygon | |
19 mm | |
15 m | |
3.2 mm |