Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure transparente Tygon S3™, formule B-44-4X
Food and beverage dispensing Tygon™ S3™ B-44-4X Tubing.
34.05€ - 129.00€
Spécification
Type de produit | Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR, 175.300, 3-A et Norme NSF 51, 3-A, NSF Standard 51 |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15487613
|
Saint Gobain Life Sciences
95644-01 |
0,06 in | 0,18 in | 1,6 mm | 4,6 mm |
72.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
14850452
|
Saint Gobain Life Sciences
95644-01 |
0,06 in | 0,18 in | 1,6 mm | 4,6 mm | ||||
15906382
|
Saint Gobain Life Sciences
AAA00004 |
0,09 in | 0,15 in | 2,4 mm | 4 mm |
34.05€
15m |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15916382
|
Saint Gobain Life Sciences
AAA00006 |
0,12 in | 0,18 in | 3,2 mm | 4,6 mm |
37.50€
15m |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Tygon S3™ B-44-4X tubing from Saint-Gobain is lightweight and extremely flexible, readily accommodating abrupt corners and obstacle with ease. Compared to rigid piping, it has a very small footprint, is simple to install and only requires minimal couplings and fittings. Its glass-like clarity makes it easy to monitor and adjust the flow of foods or beverages during processing, and its smooth, non-porous bore inhibits particle entrapment, minimizing the potential for bacterial growth. Our food and beverage dispensing tubing is extremely resistant to harsh alkaline cleaners and sanitizers, and is ideal for aseptic filling, condiment dispensing, soft-serve dispensing, dairy processing and vitamin and flavor concentrate systems.
- Smooth, non-porous bore will not trap particulates or promote bacterial growth
- Resistant to harsh alkaline cleaners* and sanitizers
- Excellent alternative to rigid piping systems
- Contains no BPA or phthalates
Typical Applications*
- Aseptic filling
- Condiment dispensing
- Dairy processing
- Vitamin and flavor concentrate systems
- Soft-serve dispensing
Spécification
Tubing | |
Autoclavables | |
50 pieds | |
390 % | |
Remplissage aseptique, distribution de condiments, transformation de produits laitiers, systèmes de concentré de vitamines et de saveurs, distribution de produits mous type crème glacée | |
-45deg;C | |
250 lb-f/in | |
Transparent | |
165°F |
FDA 21 CFR, 175.300, 3-A et Norme NSF 51, 3-A, NSF Standard 51 | |
Tygon | |
15,2 m | |
Food and beverage dispensing | |
-49°F | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
65 (Shore A) | |
79°C |