Learn More
Saint-Gobain Tubulure haute pureté Tygon™ formule 2475
Respectueux de l’environnement - élimination sûre grâce à l’incinération
Marque: Saint-Gobain ACG00027
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ne contient pas de plastifiants pouvant passer au travers ou contaminer les fluides, pourtant la tubulure reste flexible
- Quasiment aucune absorption des principaux constituants liquides dans les matériaux de la tubulure ou absorption de liquide sur les parois de la tubulure ; L’altération et la perte des fluides sont limitées.
- Idéale pour la manipulation des fluides sensibles tels que les solutions pharmaceutiques ou biologiques
- Également disponible tressée pour résister aux solutions avec une pression de fonctionnement élevée (contactez votre service client Fisher Scientific pour de plus amples informations)
Informations sur la commande
En bobine de 50 pieds (15 m)
Compliance
Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993.
Spécification
Meets USP Class VI, FDA and NSF specifications. Documented biocompatibility to ISO 10993 standards. | |
9.5 mm | |
0.5 in | |
50 ft | |
1.6 mm |
3/8 in. | |
Tygon | |
12.7 mm | |
15 m | |
1.6 mm |