Learn More
Saint-Gobain Tubulure haute pureté Tygon™ formule 2475
Respectueux de l’environnement - élimination sûre grâce à l’incinération
Marque: Saint-Gobain 95635-56
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure ne contient pas de plastifiants pouvant s’introduire dans le liquide ou le contaminer, mais elle reste flexible
- Pratiquement aucune absorption des constituants clés du liquide dans le matériau de la tubulure ou adsorption du liquide sur les parois de la tubulure ; l’altération et la perte du liquide sont limitées
- Idéale pour la manipulation de liquides sensibles tels que des solutions pharmaceutiques ou biologiques
- Également disponible en version tressée pour résister à des solutions avec une pression de service élevée (Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations)
Informations sur la commande
En bobine de 50 pieds (15 m)
Compliance
Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993.
Spécification
Répond aux spécifications USP classe VI, FDA et NSF. Biocompatibilité documentée pour les normes ISO 10993. | |
12,7 mm | |
3/4 po | |
50 pieds | |
0,12 in |
1/2 po | |
Tygon | |
19 mm | |
15 m | |
3,2 mm |