Learn More
Saint Gobain Life Sciences Béchers Griffin en PTFE, PFA Chemware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
125 ml
Description
- Conçu pour un transfert thermique rapide
- Peut être chauffé dans un micro-ondes ou directement sur une plaque chauffante jusqu’à 500°>F (260°>C)
- Transparent
- Gradué pour une mesure facile
- Autoclavables
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 4.2 oz. |
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Matériau | PTFE |
Plage de graduations | 25 à 125 ml |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Reusable |
Graduated | Oui |
Modèle | Griffin |