Learn More
Saint Gobain Life Sciences Micro-spatules de style Hayman Chemware™ avec extrémités revêtues de PTFE
Extrémités avec revêtement en PTFE extra-résistant
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 06369-10
Code produit. 11920495
  • 39.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En acier inox avec nickel
Informations sur la commande
Dia. tige : 3,2mm (0,125 in); Spatule : 1,5 x 0,16 po (L x l) (38 x 4 mm); Cuillère : 0,5 x 0,063 po (L x l) (13 x 1,6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE
Conçu pour une utilisation dans des conditions de laboratoire les plus strictes pour la manipulation de matériaux chimiquement actifs
Extrémité en forme de spatule de 1,5 x 0,16 po (L x l) et extrémité en forme de cuillère de 0,5 x 0,063 po
Nickel / acier inox
Micro-spatule
6 in
PTFE
15 cm