Learn More
Thermo Scientific™ SAG
Code produit. 15486799
Click to view available options
1 mg
Spécification
Quantité 1 mg
Description Orange à rouge
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Agit comme un puissant agoniste de la signalisation du hérisson en activant la fonction protéique lissée (Smo).
CAS 912545-86-9
Formule moléculaire C28H28ClN3OS
Poids de la formule 490,06
Synonyme 3-Chloro-N-[trans-4-(methylamino)cyclohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]- benzo[b]thiophene-2-carboxamide ; agoniste lissé
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit SAG
Forme Huile
Clé InChI VFSUUTYAEQOIMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Nom IUPAC 3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 490.06