Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pissettes Right-To-Know Safety-Vented™ avec étiquette de sécurité
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Description
- Nom chimique et formule
- Losange NFPA™ en couleur
- Danger pour la santé
- N° CAS (Chemical Abstract Service)
- Vêtements et équipement de protection recommandés
- Col large pour faciliter le remplissage
- Bouchons en couleur pour faciliter l’identification
- Flacons en PEBD avec bouchons en PP
- 500 ml
- Flacons “Label Your Own Bottles” également disponibles
- À utiliser uniquement avec des solvants compatibles avec le PEBD
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Vert |
À utiliser avec (application) | Méthanol |
Matériau | PEBD |
Quantité | 4/boîte |
Couleur de bouchon | Vert |
Certifications/Conformité | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Bouche | Large |