Learn More
Kimberly-Clark™ Lunettes KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™
Click to view available options
Teinte de la lentille:
IR / UV 5.0
Description
- Conformes aux normes : EN166:2001 1F pour la sûreté
- Conformes aux normes : EN166:2001 niveau F pour la résistance aux impacts
- Conformes aux normes : EN166:2001 classe 1 pour la clarté optique
- 99% de protection UVA / UVB
- Confortable à porter pendant de longues périodes
- Protection oculaire économique pour les travailleurs et les visiteurs
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 classe 1 en matière de qualité optique. |
Type de lentille | IR/UV 5.0 |
Revêtement de la lentille | UV-treated |
Teinte de la lentille | IR / UV 5.0 |
Type de produit | Lunettes de protection |
À utiliser avec (application) | Protège les yeux contre les étincelles, les éclaboussures et les petits débris lorsque vous travaillez dans des zones de soudage, tout en respectant la conformité d’un style attrayant. |
Nb par paquet | 12/boîte |
Style des branches | Toucher doux |
Poids (métrique) | 0,324 kg |
Matériau | Plastic |