Learn More
SymLine™ Accessoires pour Signalbox et amplificateurs de commutation
Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois, intégration parfaite dans le mobilier de laboratoire grâce au boîtier de signalisation intégré.
Marque: SymLine™ 108219
81.27 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les DEL et le vibreur vous avertissent en temps utile avant que le niveau de remplissage de vos collecteur atteigne une hauteur critique. Lorsque le collecteur est vidé, l’alerte peut être désactivée via le nouveau pavé tactile. Les pompes et autres dispositifs externes peuvent être déclenchés de manière pratique via l’interface intégrée. Selon les directives ATEX, les capteurs Ex doivent être installés en association avec un amplificateur de commutation lorsqu’ils sont utilisés dans des zones sujettes aux explosions (zones Ex). Les boîtes de signalisation et l’amplificateur de commutation doivent être placés à l’extérieur de la zone Ex.• Surveillez deux niveaux de remplissage à la fois • Clavier tactile • Commande de niveau par LED d’état • Signaux d’alarme optique et acoustique • Compatible avec l’interrupteur d’amplificateur ATEX : Synonyme largement utilisé pour les directives ATEX de l’Union européenne. Le terme ATEX est dérivé de l’abréviation française d’ATmosphère EXplosive. Actuellement, cette directive comprend deux directives européennes sur la prévention des explosions, à savoir la directive relative aux équipements ATEX 2014/34/EU et la directive relative aux infrastructures de travail ATEX 1999/92/CE.Spécification
Cable Set | |
Accessorizing Signalbox and Switch Amplifier | |
Amplificateur de commutation et boîte de signalisation intégrée | |
Jeu de câbles |