Learn More
3M™ Lunettes de sécurité
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Description
10 paires lunettes Nassau Plus monobloc avec branches reglables, Coques latérales intégrées. Monture bleue. Verre PC incolore, revêtue anti-rayure, anti-buée, anti-statique.
Spécification
Spécification
Type de produit | Safety Glasses |
Couleur de la monture | Bleu |
Nb par paquet | 10/Pk. |