Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité superposable
Marque:  Justrite™ 8917221
Code produit. 11935426
  • 2190.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
2 portes, manuel, non recommandé pour le phénol, l’acier, l’acide nitrique / sulfurique, conçu pour être monté sur le dessus de l’armoire standard 114/170 L bleue de 610 x 1 092 x 457 mm (l x H x P), 64 L