Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité compacte
Marque:  Justrite™ 8912221
Code produit. 11985416
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Avec rouleaux et chevalet, non recommandé pour le phénol, acide nitrique / sulfurique, acier, doubles parois, finition en poudre époxy, doubles évents, connexions de fil de terre, rebords étanches, pieds de nivellement bleus de 889 x 591 x 457 mm (l x H x P), 45 L