Learn More
Azpack™ Rack de sécurité pour flacon
Choisissez un portoir simple ou double. Le portoir de sécurité pour flacons Azpack™ dispose d’un trou sur le dessus du couvercle pour assurer la stabilité du flacon.
Marque: Azpack™ 12368258
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Choisissez un portoir simple ou double.Le portoir pour flacon de sécurité Azpack™ dispose d’un trou sur le dessus du couvercle pour assurer la stabilité du flacon.
- Fabriqué en PEHD
- Bonne résistance chimique
- Poignée pivotante rigide et robuste
- Peut contenir des flacons de type Winchester ordinaires jusqu’à 2. Capacité de 5 L
- Diamètre extérieur : 164 mm
- Diamètre intérieur : 163 mm
- Épaisseur : de 2,5 à 3,5mm
Spécification
Poignée pivotante | |
Flacons Winchester de 5 L | |
Double | |
293 mm |
Portoir pour flacon Winchester | |
HDPE | |
294 mm | |
163 mm |