Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en latex Kimtech™ Satin Plus - blanc
Conférant un excellent contrôle tactile dans les applications non stériles, les gants ambidextres en latex Kimtech™ Satin Plus offrent la performance, le confort et la sécurité nécessaires à votre activité.
Spécification
Certifications/Conformité | EPI catégorie III, norme relative à la projection de produits chimiques EN420:2003 EN374-1 et normes relatives aux risques microbiologiques EN374-2 ISO 9001 et ISO 13485 |
---|---|
Classification | EPI catégorie III |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Lisse |
Description
Conférant un excellent contrôle tactile dans les applications non stériles, les gants ambidextres en latex Kimtech™ Satin Plus offrent la performance, le confort et la sécurité nécessaires à votre activité. Avec leur texture lisse et leur conception non poudrée, les gants lisses en latex garantissent un port ajusté et une protection infaillible en toutes circonstances.Ces gants ambidextres sont constitués de latex naturel pour peaux sensibles. Ils ont été testés pour garantir une protection contre un vaste éventail de contaminants, parmi lesquels les virus et les projections de produits chimiques, et présentent une teneur en protéines de latex inférieure à 50 μg/g. Leur finition non texturée de qualité permet le double gantage et garantit un grand confort d'utilisation. Le matériau stable et lisse confère également précision et contrôle.Par ailleurs, la conception non poudrée réduit les risques de contamination et l'effet desséchant sur la peau ; les utilisateurs de salle blanche sont ainsi aussi bien protégés que leurs applications et leur matériel. Ces gants jetables non stériles sont également dotés de manchettes à bord roulé qui facilitent l'enfilage et recouvrent mieux les autres vêtements.Grâce au développement produit et aux essais rigoureux, combinés aux procédés de fabrication éprouvés, ces gants en latex pour salle blanche conformes satisfont de nombreuses exigences en matière de contrôle qualité et de conformité réglementaire. Ils s'accompagnent de toutes les informations techniques requises.Tailles disponibles et codes associés :XS - SP2110ES - SP2220EM - SP2330EL - SP2440EXL - SP2550E
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 - Protection contre les projections de produits chimiques, EN ISO 374-1:2016 Type C (K)- Résistance à la dégradation par les produits chimiques, EN 374-4:2003- Protection contre les virus et micro-organismes, EN ISO 374-5:2016
- Le latex Satin Plus de qualité supérieure garantit de hauts niveaux de protection contre les micro-organismes, les projections de produits chimiques, les virus, etc.
- Possibilité d'utilisation dans de nombreux laboratoires
- informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire.
- Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et disponibles en blanc.
- La finition lisse offre un confort supplémentaire, une excellente sensibilité tactile pour les applications exigeant une grande précision et s'adapte au double gantage.
- Les manchettes à bord roulé accentuent la résistance des gants en réduisant le risque de déchirure et en améliorant leur durabilité, tout en facilitant l'enfilage et le retrait.
- Composition en latex naturel réduisant les risques de dermatite et conception non poudrée réduisant les risques d'irritation cutanée.
- Produit disponible dans les tailles XS à XL.
Spécification
EPI catégorie III, norme relative à la projection de produits chimiques EN420:2003 EN374-1 et normes relatives aux risques microbiologiques EN374-2 ISO 9001 et ISO 13485 | |
Naturel | |
Lisse | |
Oui | |
Latex | |
Sans poudre | |
Manchette à bord roulé | |
Conçu pour une vaste gamme d’applications non stériles |
EPI catégorie III | |
Oui | |
Ambidextres | |
Non | |
0.13 mm | |
Gants d’examen | |
Texturés | |
Ourlé |