Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en latex PFE Kimtech™
Les gants ambidextres en latex PFE Kimtech™ offrent une protection de contamination confortable, respectueuse de la peau et conforme à la norme ISO. Les gants en latex PFE non stériles sont également dotés d’une finition texturée et d’une manchette ourlée pour augmenter la résistance et simplifier l’enfilage.
Spécification
Certifications/Conformité | EN 455-1 et EN 455-2, fabriqués conformément au système de qualité ISO 9001 |
---|---|
Classification | EPI catégorie III |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Un matériau latex PFE de qualité exceptionnelle offre des niveaux élevés de protection contre la contamination des micro-organismes, les éclaboussures chimiques, les virus et bien plus encore.
- Conviennent à une utilisation dans une gamme de laboratoires et fournit des informations techniques à l’appui pour démontrer la conformité réglementaire.
- Les gants sont non stériles, ambidextres, jetables et de couleur naturelle.
- Les bouts des doigts et paumes texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel pour un faible risque de dermatite et ne contenant aucune poudre, réduisant les risques d’irritation de la peau pour le porteur.
Spécification
EN 455-1 et EN 455-2, fabriqués conformément au système de qualité ISO 9001 | |
Naturel | |
Entièrement texturés | |
Oui | |
Latex | |
Sans poudre | |
Manchette à bord roulé | |
Pour les laboratoires et les environnements sécurisés | |
100/paquet |
EPI catégorie III | |
Oui | |
Ambidextres | |
Non | |
0.13 mm | |
Gants d’examen | |
Texturés | |
Ourlé |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres en latex PFE Kimtech™