Learn More
DWK Life Sciences Dispositif de protection, pour cols rodés standard de sécurité
Composant du système pour le desserrage en toute sécurité des joints rodés bloqués.
Marque:  DWK Life Sciences 286217105
Code produit. 15901561
  • 13.70€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les anneaux de tension en polyamide ont de très bonnes propriétés de glissement. Ils aident à desserrer les joints fixes en toute sécurité grâce à une répartition uniforme de la force.
  • Grâce à une distribution de force uniforme, les joints coincés peuvent être desserrés en toute sécurité.
  • En raison de leurs propriétés matérielles, les anneaux de traction ont de très bonnes propriétés de glissement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Pour sécuriser le broyage de sécurité
Dispositif de protection
NS 24/29