Learn More
DWK Life Sciences Dispositif de protection, pour cols rodés standard de sécurité
Composant du système pour le desserrage en toute sécurité des joints rodés bloqués.
Marque: DWK Life Sciences 286216606
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les anneaux de tension en polyamide ont de très bonnes propriétés de glissement. Ils aident à desserrer les joints fixes en toute sécurité grâce à une répartition uniforme de la force.
- Grâce à une distribution de force uniforme, les joints coincés peuvent être desserrés en toute sécurité.
- En raison de leurs propriétés matérielles, les anneaux de traction ont de très bonnes propriétés de glissement.
Spécification
10/Pk. | |
Pour sécuriser le broyage de sécurité | |
Safeguard | |
NS 29/32 |