Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs à sac
Les échantillonneurs à sacs Sampling Systems™ sont un moyen rapide et efficace d’obtenir des échantillons de substances contenues dans les sacs et sachets.
Marque:  Sampling Systems™ 1320A-01
Code produit. 12977895
  • 136.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Point unique
  • Pour prélever des échantillons de sacs
Spécification
Spécification
Échantillonneur à sachet
Bord lisse
25 mm
400 mm
Acier inoxydable (316L)
Échantillonnage
22 mm