Learn More
Sampling Systems™ Sack Clip
Solution rapide, simple et efficace pour fermer les sacs. Sampling Systems™ Le Sack Clip résout les problèmes de scellage des sacs suivant les opérations d’échantillonnage ou de distribution.
Marque:  Sampling Systems™ 8010A-1
Code produit. 15879391
  • 116.20€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Rapide et facile à appliquer et à retirer
  • Mécanisme à cliquet et verrou positif secondaire pour une double sécurité
  • Robuste
  • Réutilisable
  • Fabriqué en polyamide (PA)
  • Il suffit de fermer le sac entre les mâchoires du Sack Clip
Spécification
Spécification
PA
Longueur des mâchoires de 100 mm
blanc
250 mm