Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol
Cultivez et différenciez les champignons dans des échantillons cliniques et environnementaux grâce à ce milieu prêt à l’emploi.
25.75€
Spécification
Contenu et stockage | 2-10°C |
---|---|
Format | Monoplaque de 90 mm |
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Quantité | 10 / boîte |
Code produit | Marque | Description | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Format | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11933672
|
Thermo Scientific™
PO0161A |
Gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol | Plaque simple de 90 mm | 10/paquet |
25.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les champignons et les levures, tels que Candida albicans, en utilisant la gélose de Sabouraud dextrose à pH acide Thermo Scientific™ avec chloramphénicol.
Les champignons maintiennent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractéristiques macroscopiques standard. Les infections causées par Candida sont diverses, allant de superficielles et locales à profondément installées et disséminées. Candida albicans et Candida glabrata sont composées de 70 à 80 % de levures récupérées de patients atteints d’une maladie invasive.
Ce milieu de culture, également disponible sous forme de poudre, convient à des applications dans le cadre de la surveillance environnementale et du contrôle de stérilité, permettant la mise en œuvre rapide de mesures correctives lorsque des niveaux inacceptables de charge microbienne indiquent des lacunes dans le contrôle des processus.
Spécification
2-10°C | |
Gélose | |
10 / boîte |
Monoplaque de 90 mm | |
Sous film transparent - monocouche |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 9 semaines