Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ Electro 926
Légère et ergonomique, cette micropipette électronique monocanal est livrée avec un certificat de contrôle qualité, des échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et des instructions d'utilisation. La micropipette Socorex™ Acura™ Electro926 se recharge rapidement et bénéficie d’une longue autonomie de travail.
Marque: Socorex™ 926.0020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- La faible longueur d'arbre et l’extrémité conique améliorent la capacité de transmission et l'accès aux microtubes et microplaques.
- Comprend le compteur de cycles de pipetage.
- Modules volumétriques en option.
Spécification
< ± 1,2 % - < ± 0,5, <1,2 % - < 0,3 | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
Acura™ Electro™ 926 | |
Acura™ Electro™ | |
Micropipette électronique | |
LCD droite/gauche | |
0,1 μl | |
< 1,5Heures |
4,8V NiMH | |
Pipette | |
1 | |
Auto-apprentissage | |
1,0 à 20 μl | |
Certificat de contrôle qualité, échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et instructions d’utilisation. | |
1 unité | |
24 mois |