Learn More
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
11.30€ - 64.20€
Identifiants chimiques
CAS | 1196-01-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.22 |
Numéro MDL | MFCD00001343 |
Clé InChI | DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N |
Synonyme | levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s |
CID PubChem | 92874 |
ChEBI | CHEBI:78316 |
Nom IUPAC | (1S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one |
SMILES | CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10199652
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01645DA |
1 g |
11.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10046434
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01645DE |
5 g |
32.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10537953
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01645EA |
10 g |
64.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
1196-01-6 | |
150.22 | |
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N | |
92874 | |
(1S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one |
C10H14O | |
MFCD00001343 | |
levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s | |
CHEBI:78316 | |
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C |
Spécification
(S)-Verbenone | |
0.9700g/mL | |
C10H14O | |
− 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3) | |
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N | |
(1S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one | |
92874 | |
150.22 |
1196-01-6 | |
97% | |
MFCD00001343 | |
levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s | |
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C | |
150.22 | |
CHEBI:78316 | |
97% |