Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons non chauffé série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
Marque: Fisherbrand™ 1008721
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cuves en acier inox résistantes à la cavitation pour une meilleure durée de vie
- Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant ainsi que la température de consigne et la température réelle
- Poignées de transport ergonomiques en plastique
- Nouveau couvercle réduisant le bruit et accélérant le processus de chauffe
- Vidange facile du liquide de nettoyage par le conduit de drainage sur le côté
- Panneau de commande disposé de façon à ce que le liquide ne puisse pas atteindre les composants électroniques
- Touche de fonction de dégazage
- 80 kHz pour le nettoyage prolongé, idéal pour le traitement des articles très petits et sensibles
- Panier en acier inox, couvercle en plastique disponible séparément
Spécification
Boîtier en acier inoxydable V2A et cuve en acier inoxydable V2A | |
14 L | |
230 VAC, 50/60 Hz, 300 W | |
Elmasonic S 150 | |
10 kg |
230 VCA | |
340 x 568 x 224 mm (P x l x H) | |
Laboratoire, secteur médical, laboratoire dentaire, bijouterie, secteur horloger, optique, atelier et entretien, industrie | |
30 à 80°C |