Learn More
Fisherbrand™ Bain de nettoyage à ultrasons non chauffé série S
Conçu avec une technologie de balayage et de nettoyage à ultrasons de pointe contrôlée par microprocesseur. Les nettoyeurs à ultrasons Fisherbrand™ série S offrent une gamme complète de bains analogiques à ultrasons couvrant les exigences de la recherche en laboratoire, de la sonochimie et des applications de dégazage.
Marque: Fisherbrand™ 1004652
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Longue durée de vie grâce aux cuves en acier inox résistant à la cavitation
- Affichage LED indiquant le temps défini et le temps restant, la température prédéfinie et la température réelle
- Poignées de transport ergonomiques en plastique
- Le nouveau couvercle réduit le bruit et accélère le processus de chauffage
- Vidange facile du liquide de nettoyage par la conduite d’évacuation via un bouton latéral
- Panneau de commande disposé de sorte que le liquide ne puisse pas pénétrer les composants électroniques
- Touche de fonction de dégazage
Spécification
Boîtier en acier inox V2A et cuve en acier inox V2A | |
9.4 L | |
230 VCA, 750 W | |
Elmasonic S 80 (H) | |
6,4kg |
230 VCA | |
179 x 568 x 264 mm (P x l x H) | |
Laboratoire, secteur médical, laboratoire dentaire, bijouterie, secteur horloger, optique, atelier et entretien, industrie | |
30 à 80deg;C | |
568 mm |