Learn More
Alcool de (S)-(-)-sec-phénéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10712261
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de dérivatisation chirale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1445-91-6
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00064264
Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
CID PubChem 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9°C to 11°C
Couleur Incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 98°C (20.0 mmHg)
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)OH
Indice de réfraction 1.5260 to 1.528
Quantité 1 g
Beilstein 06, IV, 3029
Gravité spécifique 1.01
Conditions de rotation spécifiques −42.50 (20.00°C neat)
Rotation spécifique -42.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol
Nom IUPAC (1S)-1-phenylethan-1-ol
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.