Learn More
Asecos™ Armoire 90 min PEGASUS 196x90 jaune 2P
Marque: Asecos™ 30206-002-30220
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Armoire de sécurité type 90, S90.196.120.FDAC équipée avec 6 tiroirs• Armoire de sécurité type 90, S90.196.120.WDAC équipée avec 6 tiroirs
• Pour un stockage sécurisé des produits inflammables sur le lieu de travail conformément à la législation
• Ouvrez l'armoire avec une main seulement! AGT (entraînement couplé asynchrone des portes) - réduit les efforts physiques
• Maniement facile et sécurisé de l'armoire. Blocage des portes ouvertes - les portes sont arrêtées doucement
• Plus de portes restants ouvertes. TSA (temporisation électromagnétique de fermeture automatique des portes) - fermeture
• Automatique des portes après chaque utilisation grâce a une temporisation de 60 secondes. Nouveauté: DEL intégrée s'allume dès l'enclenchement du système d'arrêt des portes toutes les 5 secondes. Après 55 secondes un signale sonore signale
• La fermeture des portes imminent
• Maximum de sécurité! Les portes pliables sont équipées d'un cache protecteur pour une protection maximale durant l'ouverture ou fermeture des portes, évitant de se pincer les doigts
• Parois extérieures en
• Tôle d'acier revêtue de poudre de plastique. Serrure de sécurité - les canons de serrures sont interchangeables et peuvent ainsi être intégrés dans un système existant. Mise à niveau simplifiée grâce aux pieds réglables
• Raccord de
• Ventilation sur le toit (diamètre 75mm)
• Bornes de mise à la terre
• Pour un stockage sécurisé des produits inflammables sur le lieu de travail conformément à la législation
• Ouvrez l'armoire de sécurité avec une main seulement!
• AGT (entraînement couplé asynchrone des portes) - réduit les efforts
• Physiques
• Maniement facile et sécurisé de l'armoire de sécurité
• Blocage des portes ouvertes - les portes sont arrêtées doucement
• Plus de portes restants ouvertes
• TSA (temporisation électromagnétique de fermeture automatique des
• Portes) - fermeture automatique des portes après chaque utilisation grâce a une temporisation de 60 secondes. DEL intégrée s'allume dès l'enclenchement du système d'arrêt des portes toutes les 5 secondes. Après 55 secondes un signale sonore
• Signale la fermeture des portes imminent
• Parois extérieures en tôle d'acier revêtue de poudre de plastique. Serrure de sécurité - les canons de serrures sont interchangeables et peuvent ainsi être intégrés dans un système existant. Mise à
• Niveau simplifiée grâce aux pieds réglables
• Raccord de ventilation sur le toit (diamètre 75mm)
• Bornes de mise à la terre
• Dimensions,mm (l x p x h): Extérieur: env. 1,200 x 615 x 1,968 Intérieur: env. 1,050 x 520 x 1,740
• Poids: env.kg: 420
• Uniquement pour une utilisation à l'intérieur
• Testé et conforme à la norme NF EN 14470-1
• Résistant au feu 90 minutes
• Certifié GS, conforme à la réglementation CE
• Conforme à la norme NF EN 14727 mobilier de laboratoire
• Pour stockage de solvants à point d'inflammation élevé
• Fermeture automatique des portes après 1 min et en cas d'incendie
• Conforme à la norme NF EN 14470-1
• Conforme à la norme de mobilier de laboratoire EN 14727
• Ouverture simultanée des 2 portes, d'une seule main
• Armoire de sécurité type 90 Pegasus
• 6 tiroirs avec bac de rétention.