Learn More
Acide (S)-(+)-mandélique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407347
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (S)-(+)-mandélique est un réactif polyvalent utilisé dans la résolution des racémates et la préparation des amides, des intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17199-29-0
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00004495
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
CID PubChem 439616
ChEBI CHEBI:32800
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Mandelic acid
Point de fusion 131°C to 135°C
Beilstein 2208678
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Quantité 100 g
Rotation optique +155° (c=5 in Water)
Sensibilité Light sensitive