Learn More
(S)-(-)-Glycidol, 97 %, (98 % ee), Thermo Scientific Chemicals
35.07€ - 356.78€
Identifiants chimiques
CAS | 60456-23-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.08 |
Numéro MDL | MFCD00074874 |
Clé InChI | CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N |
Synonyme | s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s |
CID PubChem | 6973630 |
ChEBI | CHEBI:38690 |
Nom IUPAC | [(2 S)-oxiran-2-yl]méthanol |
SMILES | C1C(O1)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10346884
|
Thermo Scientific Acros
411000010 |
1 g | Flacon en verre |
35.07€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103444
|
Thermo Scientific Acros
411000050 |
5 g | Flacon en verre |
103.52€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10224684
|
Thermo Scientific Acros
411000250 |
25 g | Flacon en verre |
356.78€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
60456-23-7 | |
74.08 | |
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N | |
6973630 | |
[(2 S)-oxiran-2-yl]méthanol |
C3H6O2 | |
MFCD00074874 | |
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s | |
CHEBI:38690 | |
C1C(O1)CO |
Specifications
(S)-(-)-Glycidol | |
60456-23-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
160°C to 161°C | |
97.5% min. (GC) | |
96% min. (GC) | |
1.4310 to 1.4340 (20°C, 589nm) | |
1.116 | |
s-glycidol, s-oxiranemethanol, s---glycidol, s-oxiran-2-ylmethanol, s---2,3-epoxy-1-propanol, 2s-oxiran-2-ylmethanol, s-+-glycidol, 2s-oxiran-2-yl methanol, oxiranemethanol, 2s | |
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N | |
[(2 S)-oxiran-2-yl]méthanol | |
6973630 | |
74.08 | |
Liquide |
98% ee | |
96.0 | |
-54°C | |
1.1160g/mL | |
66°C | |
Authentique | |
C3H6O2 | |
MFCD00074874 | |
−12° to −18° (20°C, 589nm) (neat) | |
Solubility in water: soluble | |
C1C(O1)CO | |
74.08 | |
CHEBI:38690 | |
97%,(98% ee) |
Safety and Handling
GHS H Statement:
Suspected of causing genetic defects.
May cause cancer.
May damage fertility.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement:
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- (S)-(-)-Glycidol
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.