Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à 2 porte S-CLASSIC-90 sans système de blocage des portes
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail, avec le système de blocage des portes en option.
Marque: Asecos™ 3011500133715
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
- Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
EN 14470-1 | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Stockage de substances inflammables et dangereuses | |
Étagères de 75 kg chacune ; insert de 75 kg ; bac de 33 L | |
Revêtement en poudre | |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité |
2 étagères en tôle d’acier ; 1 insert perforé en tôle d’acier ; 1 bac en tôle d’acier | |
Triple charnière | |
Sans système de blocage des portes | |
2 | |
451,5 kg | |
Acier |