Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité gris clair à 2 portes S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes
Pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail, avec le système de blocage des portes en option.
2893.27€ - 2907.58€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 14470-1 |
---|---|
Couleur | Gris clair |
Matériau | Acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Modèle de porte | Triple charnière |
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de charge | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15509594
|
Asecos™
3020500133705 |
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 22 L |
2893.27€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15741898
|
Asecos™
3012200133745 |
3 étagères en tôle d’acier de 75 kg ; 1 insert en tôle d’acier de 75 kg ; 1 bac en tôle d’acier de 33 L |
2907.58€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La première armoire de stockage de sécurité d’Aseco conforme à la norme EN
- Des décennies de développement et d’optimisation garantissent la haute technicité de la S-CLASSIC-90
- Disponible dans une gamme de largeurs et de hauteurs
- Se destine à une multitude de champs d’application grâce à divers équipements intérieurs
- Manipulation pratique – fonctionnement de la porte avec un minimum d’efforts
- Le système de blocage des portes en option permet un retrait ou un stockage pratique et sûr des récipients avec les deux mains
- Porte verrouillable avec un verrou cylindrique, armoires pouvant être intégrées par le client dans un système de fermeture existant
- Les aides au réglage intégrées dans la base de l’armoire garantissent une compensation rapide et efficace des sols inégaux jusqu’à 10 mm
- Disponibles avec différentes combinaisons de tiroirs, d’étagères réglables en hauteur et de bacs inférieurs de collecte pour les fuites
- Résistance au feu de 90 minutes
- Construction robuste et durable – porte à triple charnière, corps en tôle d’acier avec revêtement en poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
- Conforme aux normes EN 14470-1 et TRGS 510
Spécification
EN 14470-1 | |
Acier | |
Triple charnière | |
Système de blocage des portes | |
Revêtement en poudre |
Gris clair | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage de substances inflammables et dangereuses | |
2 |