Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 65 C G 65 F
Outil de dispersion pour le disperseur T 65 basic / digital.
Marque:  IKA™ 0010001667
Code produit. 16268301
  • 5710.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type d’étanchéité et de roulement : Roulement à billes avec joint en PTFE et joint torique FFKM
  • Matériau touchant le produit : AISL 316L, céramique
  • Adapté aux solvants : Oui
  • Stérilisable : toutes les méthodes (sauf le roulement à billes)
  • Adapté aux applications sous vide : Non
  • Température d’utilisation max. : 180°C
  • Longueur de l’axe : 520 mm
  • Diamètre du stator / rotor : 65 mm / 58 mm
  • Écart entre : 0,5 mm
  • Profondeur d’émersion recommandée : 95 à 450 mm
  • Température d’utilisation recommandée : 2000 à 30000 ml
Spécification
Spécification
9500 tr/min
2 à 30 L
520 mm
Disperseur