Learn More
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, 97 %, Thermo Scientific™
25.10€ - 277.00€
Identifiants chimiques
CAS | 152305-23-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.218 |
Numéro MDL | MFCD03411476 |
Clé InChI | WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N |
Synonyme | s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one |
CID PubChem | 7099156 |
Nom IUPAC | (4S)-4-[(4-aminophényl)méthyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
SMILES | C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56017.03 |
1 g |
25.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15482438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56017.06 |
5 g |
82.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56017.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone est un intermédiaire du zolmitriptan (sc-220415) qui agit comme un nouvel inhibiteur de450 l’aromatase enzymatique du cytochrome P-.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
152305-23-2 | |
192.218 | |
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N | |
7099156 | |
C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N |
C10H12N2O2 | |
MFCD03411476 | |
s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one | |
(4S)-4-[(4-aminophényl)méthyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
Spécification
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone | |
107°C to 111°C | |
MFCD03411476 | |
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. | |
C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N | |
192.218 | |
192.22 |
152305-23-2 | |
C10H12N2O2 | |
s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one | |
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N | |
(4S)-4-[(4-aminophényl)méthyl]-1,3-oxazolidin-2-one | |
7099156 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante