Learn More
(S)-4-(1-hydroxyéthyl)pyridine, 99+ %, (99+ % ee), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10126753
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54656-96-1
Numéro MDL MFCD00077866
Clé InChI HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
Synonyme s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
CID PubChem 10920507
Nom IUPAC (1S)-1-pyridine-4-yléthanol
SMILES CC(C1=CC=NC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67°C to 70°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 99.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H9NO
Quantité 1 g
Conditions de rotation spécifiques −58.50° (20°C c=1,chloroform)
Rotation spécifique -58.5
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Aiguilles
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.