Learn More
(S)-4-(1-Aminoéthyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15489878
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-4-(1-aminoéthyl)phénol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 221670-72-0
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD03844646
Clé InChI CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 41097924
Nom IUPAC 4-[(1S)-1-aminoéthyl]phénol
SMILES CC(N)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-4-(1-Aminoethyl)phenol
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Synonyme 4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide