Learn More
(S)-4-(1-Aminoéthyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
64.90€ - 860.00€
Identifiants chimiques
CAS | 221670-72-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
Numéro MDL | MFCD03844646 |
Clé InChI | CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N |
CID PubChem | 41097924 |
Nom IUPAC | 4-[(1S)-1-aminoéthyl]phénol |
SMILES | CC(N)C1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15489878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63269.MD |
250 mg | |||||||
15469878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63269.03 |
1 g |
230.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15479878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63269.06 |
5 g |
860.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(S)-4-(1-aminoéthyl)phénol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
221670-72-0 | |
137.18 | |
CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N | |
4-[(1S)-1-aminoéthyl]phénol |
C8H11NO | |
MFCD03844646 | |
41097924 | |
CC(N)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spécification
(S)-4-(1-Aminoethyl)phenol | |
Blanc | |
MFCD03844646 | |
4-1s-1-aminoethyl phenol, s-4-1-aminoethyl phenol, phenol, 4-1s-1-aminoethyl, s-4-1-aminoethyl-phenol, s-4-1-amino-ethyl-phenol, s-4-1-amino-aethyl-phenol, phenol,4-1s-1-aminoethyl, s-4-hydroxy-alpha-methylbenzylamine, phenol, 4-1s-1-aminoethyl-9ci, s-4-hydroxy-? inverted exclamation marka-methylbenzylamine | |
CC(N)C1=CC=C(O)C=C1 | |
137.18 | |
137.18 | |
Solide |
221670-72-0 | |
C8H11NO | |
UN3259 | |
CDQPLIAKRDYOCB-UHFFFAOYNA-N | |
4-[(1S)-1-aminoéthyl]phénol | |
41097924 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche