Learn More
(S)-(-)-3-Chloro-1-phényl-1-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
44.40€ - 461.00€
Identifiants chimiques
CAS 100306-34-1
Formule moléculaire C9H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 170.636
Numéro MDL MFCD00013309
Clé InChI JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Synonyme s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
CID PubChem 2777894
Nom IUPAC (1S)-3-chloro-1-phénylpropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15451018
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54847.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15431018
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54847.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15441018
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54847.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
100306-34-1
170.636
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
2777894
C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
C9H11ClO
MFCD00013309
s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
(1S)-3-chloro-1-phénylpropan-1-ol
Spécification
(S)-(-)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
58°C to 60°C
MFCD00013309
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
C1=CC=C(C=C1)C(CCCl)O
170.636
170.64
100306-34-1
C9H11ClO
s---3-chloro-1-phenyl-1-propanol, s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, s-3-chloro-1-phenyl-1-propanol, 1s-3-chloro-1-phenylpropan-1-ol, 1s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, s-3-chloro-1-phenylpropanol, s-3-chloro-1-phenyl-propan-1-ol, pubchem6275
−26° (c=1 in Chloroform)
(1S)-3-chloro-1-phénylpropan-1-ol
2777894
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante