Learn More
IKA™ Outil de dispersion S 25 KD 25 G
Outil de dispersion pour les disperseurs T 25 digital et T 25 easy clean digital / control.
Marque:  IKA™ 0020002972
Code produit. 16278381
  • 2155.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type d’étanchéité et de roulement : Roulement à billes avec joint en PTFE et joint torique FFKM
  • Matériau touchant le produit : AISL 316L, PTFE, FFKM
  • Adapté aux solvants : Oui
  • Stérilisable : toutes les méthodes (sauf le roulement à billes)
  • Adapté aux applications sous vide : Oui
  • Température d’utilisation max. : 150°C
  • Longueur de l’axe : 194 mm
  • Diamètre du stator / rotor : 24 mm / 17 mm
  • Écart entre : 0,5 mm
  • Profondeur d’émersion recommandée : 40 à 185 mm
  • Température d’utilisation recommandée : 50 à 2000 ml
Spécification
Spécification
25 000 tr/min
Rotor : 17 mm, stator : 25 mm
194 mm
T 25 digital ; T 25 easy clean digital / control