Learn More
(S)-2-Méthyl-CBS-oxazaborolidine, 1 M de solution dans le toluène, Thermo Scientific Chemicals
29.30€ - 250.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112022-81-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H20BNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.17 |
Numéro MDL | MFCD00078439 |
Clé InChI | VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N |
Synonyme | s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs |
CID PubChem | 2734713 |
Nom IUPAC | (3aS)-1-méthyl-3,3-diphényl-3a,4,5,6-tétrahydropyrrole[1,2-c][1,3,2]oxazaborole |
SMILES | [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14583.XF |
1 mL | |||||||
11393596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14583.AA |
5 mL |
72.90€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303606
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14583.AC |
25 mL |
250.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used as an oxazaborolidine catalyst. It is also employed in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is an anhydrous catalyst for CBS reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications(S)-2-Méthyl-CBS-oxazaborolidine est utilisé comme catalyseur à l’oxazaborolidine. Il est également employé dans la réduction asymétrique des cétones prochirales. D’autres applications incluent la synthèse énantiosélective des acides α ;-hydroxy, des acides α ;-amino, des diolsferrocényles C2-symétriques et des alcools propargyliques. Il s’agit d’un catalyseur anhydre pour la réaction de réduction ′CBS′.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
112022-81-8 | |
277.17 | |
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N | |
2734713 | |
[H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H20BNO | |
MFCD00078439 | |
s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs | |
(3aS)-1-méthyl-3,3-diphényl-3a,4,5,6-tétrahydropyrrole[1,2-c][1,3,2]oxazaborole |
Spécification
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine | |
0.925 | |
C18H20BNO | |
UN1993 | |
s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs | |
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N | |
(3aS)-1-méthyl-3,3-diphényl-3a,4,5,6-tétrahydropyrrole[1,2-c][1,3,2]oxazaborole | |
2734713 | |
1 M de solution dans le toluène |
112022-81-8 | |
4°C (39°F) | |
MFCD00078439 | |
Air and moisture sensitive | |
Hydrolyzes in water. | |
[H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
277.17 | |
277.17 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H224-H304-H361-H373-H332-H315-H336
Extremely flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P50
H225-H302-H304-H315-H318-H335-H336-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche