Learn More
Acide (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15488928
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42918-86-5
Formule moléculaire C12H15NO4
Poids moléculaire (g/mol) 237.255
Numéro MDL MFCD00077006
Clé InChI SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Synonyme z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
CID PubChem 7349998
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(phénylméthoxycarbonylamino)butanoïque
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
Poids de la formule 237.25
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 25 g