Learn More
(S)-(+)-2-Aminononane, ChiPros99 +%, ee99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334226
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869278-88-6
Formule moléculaire C9H21N
Poids moléculaire (g/mol) 143.27
Numéro MDL MFCD03844738
Clé InChI ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
CID PubChem 12878166
Nom IUPAC nonan-2-amine
SMILES CCCCCCCC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-Aminononane
Densité 0.782
Point d’ébullition 73°C (19 mmHg)
Point d’éclair 71°C (159°F)
Notes de pourcentage du dosage ee ≥99 %
Indice de réfraction 1.4271
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Rotation optique +6° (Neat)
Poids de la formule 143.27
Pourcentage de pureté ≥99%