Learn More
(S)-(+)-2-(Aminométhyl)pyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10537064
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69500-64-7
Formule moléculaire C5H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 100.17
Numéro MDL MFCD00191745
Clé InChI AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj
CID PubChem 2734054
ChEBI CHEBI:44632
Nom IUPAC 1-(pyrrolidin-2-yl)methanamine
SMILES NCC1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.933g/mL
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 100.16
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.